GF02386166
Terbium
powder, 5g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Sinonimo/i:
Terbium, TB006010
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.90%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 023-861-66
Resistività
116 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
500 μm
P. ebollizione
3230 °C (lit.)
Punto di fusione
1356 °C (lit.)
Densità
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Tb]
InChI
1S/Tb
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)