GF01904172
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
500mm tube, 10.0mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 7mm inside diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE217610
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 019-041-72
Lungh. × spessore
500 mm × 1.5 mm
D.E. × D.I.
10 mm × 7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)