GF01844647
Copper
rod, 100mm, diameter 12.7mm, as drawn, 99.99+%
Sinonimo/i:
Copper, CU007960
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 018-446-47
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 12.7 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF01844647-1EA | 4061825346779 |
GF01844647-2EA | 4061829503987 |