GF01771118
Antimony
rod, 50mm, diameter 4.7mm, 99.999%
Sinonimo/i:
Antimony, SB007906
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.999%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 017-711-18
Resistenza
41.7 μΩ-cm
L × diam.
50 mm × 4.7 mm
P. ebollizione
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)