GF01162303
Platinum
mesh, nominal aperture 0.4 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.1 mm
Sinonimo/i:
PT008705
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141734
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 011-623-03
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Apertura nominale
0.4 mm
Misura
100 × 100 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF01162303-1EA | 4061821112828 |