GF00880512
Zirconium
foil, light tested, 200x300mm, thickness 0.02mm, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR000200
About This Item
Saggio
≥99.2%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 008-805-12
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh. × spess.
200 mm × 300 mm × 0.02 mm
P. ebollizione
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF00880512-5EA | 4061829564889 |
GF00880512-1EA | 4061825407050 |
GF00880512-2EA | 4061829513887 |