GF00665861
Silver
insulated wire, 10m, conductor diameter 0.025mm, insulation thickness 0.005mm, polyurethane insulation, 99.99%
Sinonimo/i:
Silver, AG005816
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 006-658-61
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × spessore
10 m × 0.025 mm × 0.005 mm
P. ebollizione
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)