GF00529040
Copper
sphere, 100pcs, diameter 3.0mm, precision sphere grade 200
Sinonimo/i:
Copper, CU006840
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 005-290-40
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
3.0 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)