Documenti fondamentali
F7601
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl chloride
98%
Sinonimo/i:
α-Chloro-2-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-2-fluorobenzene
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.57
Beilstein:
471699
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
P. ebollizione
86 °C/40 mmHg (lit.)
Densità
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccccc1CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)