Documenti fondamentali
E14705
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-butene
95%
Sinonimo/i:
1,1-Diethylethene, 1,1-Diethylethylene, 3-Methylenepentane
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2C(C2H5)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1697102
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
599 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
64-65 °C (lit.)
Punto di fusione
−131.5-−131 °C (lit.)
Densità
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(=C)CC
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h3-5H2,1-2H3
RYKZRKKEYSRDNF-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Kurtis M Carsch et al.
Science (New York, N.Y.), 365(6458), 1138-1143 (2019-09-14)
Terminal copper-nitrenoid complexes have inspired interest in their fundamental bonding structures as well as their putative intermediacy in catalytic nitrene-transfer reactions. Here, we report that aryl azides react with a copper(I) dinitrogen complex bearing a sterically encumbered dipyrrin ligand to