DWKWGW701PP
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Dichloromethane label (in EN, FR, DE, ES), capacity 500 mL
Sinonimo/i:
WGW701PP
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
label Dichloromethane label (in EN, FR, DE, ES)
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGW701PP
Capacità
500 mL
Applicazioni
Ideal for dichloromethane dispending within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)