Documenti fondamentali
DWKWGW601PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Distilled water (in EN, FR, DE, ES), capacity 500 mL
Sinonimo/i:
WGW601PML
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Caratteristiche
label Distilled water (in EN, FR, DE, ES)
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGW601PML
Capacità
500 mL
Applicazioni
Ideal for distilled water dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)