Documenti fondamentali
DWKWGW541VTMLA
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Ethanol (in English, French, Spanish), capacity 500 mL
Sinonimo/i:
WGW541VTMLA
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Caratteristiche
label Ethanol (in English, French, Spanish)
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGW541VTMLA
Capacità
500 mL
Applicazioni
Ideal for ethanol dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)