Documenti fondamentali
DWKWGW231P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, red polypropylene closure, capacity 250 mL
Sinonimo/i:
WGW231P
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiali
low-density polyethylene bottle
red polypropylene closure
wide-neck
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGW231P
Capacità
250 mL
Applicazioni
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Precision jet tip for fine control
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)