Documenti fondamentali
DWKWGW020PML
Azlon DIY Unvented Wash Bottles
low-density polyethylene bottle, capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
WGW020PML
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiali
low-density polyethylene bottle
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGW020PML
Capacità
1000 mL
Applicazioni
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Supplied with adhesive hazard labels to customise use
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)