DWKWGW004VTML
Azlon DIY Safety Wash Bottles with Driplok vapor venting
low-density polyethylene bottle, capacity 500 mL
Sinonimo/i:
WGW004VTML
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
low-density polyethylene bottle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGW004VTML
Capacità
500 mL
Categorie correlate
Applicazioni
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Supplied with adhesive hazard labels to customise use
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)