DWKWGF541P
Azlon Pre-Labelled Narrow Neck Wash Bottles with jet-tip aperture
label, Ethanol, low-density polyethylene bottle, capacity 500 mL
Sinonimo/i:
WGF541P
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
low-density polyethylene bottle
Caratteristiche
label Ethanol
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGF541P
Capacità
500 mL
Categorie correlate
Applicazioni
Ideal for ethanol dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Slim design for comfortable handling and ease of use
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)