Documenti fondamentali
DWKCTA0100P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 100 mL
Sinonimo/i:
CTA0100P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Caratteristiche
class B
graduated
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon CTA0100P
Capacità
100 mL
Applicazioni
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)