DWKCT0010P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Sinonimo/i:
CT0010P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Caratteristiche
class B
graduated
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon CT0010P
Capacità
10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Applicazioni
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Conform to ISO 6706
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)