DWKBWP0150AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 150 mL
Sinonimo/i:
BWP0150AP
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
round amber polypropylene bottle
wide-neck
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BWP0150AP
Capacità
150 mL
Applicazioni
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Caratteristiche e vantaggi
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)