DWKBGG308
Azlon Specimen Container With hinged cap
low-density polyethylene container, capacity 10 mL
Sinonimo/i:
BGG308
About This Item
Codice UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
low-density polyethylene container
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BGG308
Capacità
10 mL
Applicazioni
Suitable for generall sample collection and storage applications
Caratteristiche e vantaggi
Integral hinged cap
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)