DWKBGE340P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
BGE340P
About This Item
Materiali
translucent high-density polyethylene
Caratteristiche
cap Plug
graduated
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon
Capacità
1000 mL
Categorie correlate
Applicazioni
Ideal for storage of liquid and powder samples
Caratteristiche e vantaggi
Space saving square design
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)