DWKBDA224P
Azlon Straight-sided Beakers
graduated, polypropylene, capacity 100 mL
Sinonimo/i:
BDA224P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduated
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon
Condizioni di stoccaggio
room temperature
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Applicazioni
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Caratteristiche e vantaggi
Straight sided stackable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)