Documenti fondamentali
DWK218035408
Duran® Erlenmeyer Flask
graduated, neck Joints: (GL 32)
Sinonimo/i:
218035408
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Giunto
Joints: neck (GL 32)
Caratteristiche
graduated
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 218035408
Capacità
1000 mL
Applicazioni
The flask is suitable for storage, media preparation and cultivation
Caratteristiche e vantaggi
Easy mixing due to conical form ; Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content; Fired-on, highly durable white ceramic
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)