Documenti fondamentali
DWK217412407
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED RIM
Sinonimo/i:
217412407
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
round bottom
wide neck
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 217412407
Capacità
100 mL
Applicazioni
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
Caratteristiche e vantaggi
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
DWK217412407-10EA