DWK217216807
Duran® Round Bottom Flask
narrow-mouth neck, WITH BEADED RIM
Sinonimo/i:
217216807
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
narrow-mouth neck
round bottom
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 217216807
Capacità
3000 mL
Categorie correlate
Applicazioni
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Size 12000 and 20000 not DIN ISO, they are ASTM E 1403 Boro 3.3
Caratteristiche e vantaggi
The geometry permits very uniform heating. Fired-on,
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)