DWK213632805
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 120 mm × 60 mm × 180 mm
Sinonimo/i:
213632805
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 213632805
bottle W × L × H
120 mm × 60 mm × 180 mm
Applicazioni
storage
Caratteristiche e vantaggi
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)