Documenti fondamentali
DWK213114102
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 150 mL
Sinonimo/i:
213114102
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Descrizione
With Spout
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 213114102
Capacità del cilindro
150 mL
Applicazioni
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)