Documenti fondamentali
D8022
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate
Sinonimo/i:
3,5-Dichlorobenzenediazonium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl2N2 · BF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.Clc1cc(Cl)cc(c1)[N+]#N
InChI
1S/C6H3Cl2N2.BF4/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1
XSVOZXRITFTBIY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Electron transfer chemistry
  • Microwave-accelerated cross-coupling reactions
  • Sandmeyer bromination for preparation of bromobenzene derivatives
  • Catalytic thiocyanation in the presence of copper salts
  • Electrochemical reduction
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Denham, M. and Ingham, R.K.
The Journal of Organic Chemistry, 23, 1298-1298 (1958)
Felix J Berger et al.
ACS nano, 13(8), 9259-9269 (2019-08-06)
The functionalization of semiconducting single-walled carbon nanotubes (SWNTs) with sp3 defects that act as luminescent exciton traps is a powerful means to enhance their photoluminescence quantum yield (PLQY) and to add optical properties. However, the synthetic methods employed to introduce