Documenti fondamentali
D221902
Sigma-Aldrich
(2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H26O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Densità del vapore
9.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95%
Stato
solid
P. ebollizione
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC\C=C/CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h10-11,14H,2-9,12-13H2,1H3/b11-10+
UYCICMIUKYEYEU-ZHACJKMWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
352.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
178 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Y Nakamura et al.
The Journal of toxicological sciences, 24(2), 123-131 (1999-06-01)
The sensitivities of three skin sensitization tests such as the Guinea pig maximization test (GPMT), Adjuvant and patch test (APT) and Buehler test (BT), were quantitatively compared with reference to induction and challenge concentrations. Four chemical which had different physico-chemical
Vinod Vellora Thekkae Padil et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(14), 3757-3765 (2015-03-24)
Esterifications of the tree-based gum, gum karaya (GK), using dodecenylsuccinic anhydride (DDSA) were carried out in aqueous solutions. GK was deacetylated using alkali treatment to obtain deacetylated gum karaya (DGK). The DGK and its DDSA derivative were characterized using gel