D146404
2,6-Dimethylanisole
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Densità
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-3H3
GFNZJAUVJCGWLW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?