CLS9944920X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style, round-bottom
capacity 30.0 mL
Sinonimo/i:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99449
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Misura filettatura
18-415
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
pack of 250
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 99449-20X
D.E. × lungh.
20 mm × 150 mm
Capacità
30.0 mL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (culture)
Descrizione generale
- Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
- Screw-cap tubes are supplied without caps.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)