Key Documents
CLS9944816X
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 11.5 mL
Sinonimo/i:
Corning® 99448
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 1000 tubes
pack of 250 tubes
Produttore/marchio commerciale
Corning 99448-16X
Capacità
11.5 mL
D.E. collo
15 mm
D.E. × lunghezza
16 mm × 100 mm
Raccordi
15-415 thread
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
These disposable Pyrex culture tubes have a flat bottom and come without a marking spot. Tubes are borosilicate glass and are sold without caps.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)