CLS808215
Pyrex® centrifuge tubes, conical with screw cap
capacity 15 mL, with graduations
Sinonimo/i:
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 12
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 8082-15
Disponibilità
not available in EU
D.E. × lungh.
17 mm × 134 mm
Diam. tappo
15 mm
Filettatura del tappo
15
Capacità
15 mL
Colore
clear
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)