Key Documents
CLS69429L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 257 mm × 254 mm
Sinonimo/i:
lab jar, lab jars, laboratory jars, Corning® 6942
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 1 ea
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 6942-9L
Disponibilità
not available in EU (Not available in EU countries)
D.E. × alt.
257 mm × 254 mm
Diam. del collo della bottiglia
257 mm
Capacità
9.5 L
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)