CLS61500500
PYREXPLUS® narrow-mouth reagent bottle, with Pyrex® ST stopper, protective coating
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
Corning® 61500
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
Misura tappo a cono
24
Caratteristiche
autoclavable
cap
Confezionamento
pack of 1 ea
case of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 61500-500
Diam. del collo della bottiglia
~35.5 mm
Capacità
500 mL
diam. × alt.
86 mm × 163.5 mm
Raccordi
45
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS61500500-6EA | 4061831675153 |
CLS61500500-1EA |