Documenti fondamentali
CLS564150
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
9
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class B
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5641-50
tol. measuring range
0.10 mL
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)