CLS564125
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 25 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
6
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5641-25
tol. measuring range
0.06 mL
Capacità
25 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)