CLS56411L
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Prodotti consigliati
Misura tappo a cono
22
Caratteristiche
class B
Confezionamento
case of 1 ea
case of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 5641-1L
tol. measuring range
0.60 mL
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)