Documenti fondamentali
CLS564050FO
Pyrex® class A volumetric flask with ST joint, flask only
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Caratteristiche
class A
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 5640-50FO
tol. measuring range
0.05
Capacità
50 mL
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)