CLS563525
Pyrex® wide mouth micro volumetric flask with Pyrex® ST stopper
capacity 25 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5635
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
wide-mouth
Misura tappo a cono
13
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5635-25
Capacità
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)