CLS55802
Pyrex® class A volumetric flask without snap cap
capacity 2 mL
Sinonimo/i:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5580
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
class A
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5580-2
tol. measuring range
0.015 mL
Capacità
2 mL
Descrizione generale
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength. Test tube shaped.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)