Documenti fondamentali
CLS4442250
Pyrex® long neck culture flask
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiali
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
closure type closure cap
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 4442-250
Capacità
250 mL
D.E. collo
(38 mm)
38 mm
Descrizione generale
Neck is made from heavy-wall, rimless tubing and reduces the amount of splashed solution reaching the closure. Ideal for shaker cultures.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)