CLS44421L
Pyrex® long neck culture flask
capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
closure type closure cap
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 4442-1L
Capacità
1000 mL
D.E. collo
(38 mm)
38 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS44421L-1EA | 4061825881676 |