CLS44202XL
Pyrex® Fernbach culture flask
capacity 2,800 mL
Sinonimo/i:
Corning® 4420
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
wide-mouth
wide-mouth neck
Giunto
joint stopper13
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
closure type Beaded rim
Confezionamento
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 4420-2XL
D.E. × alt.
~205 mm × 230 mm
Capacità
2,800 mL
Descrizione generale
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS44202XL-1EA | |
CLS44202XL-6EA | 4061831699319 |