CLS306225
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 25 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3062
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 0.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3062-25
tol. measuring range
0.17 mL
Volume
25 mL
Descrizione generale
Calibrated "to deliver".
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)