CLS300225
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 25 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3002
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 0.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3002-25
tol. measuring range
0.17 mL
Volume
25 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Calibrated "to contain".
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS300225-1EA | 4061833874684 |