Documenti fondamentali
CLS2400300
Pyrex® Liebig condenser with top and bottom joints
jacket L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Corning® 2400
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Corning 2400-300
Disponibilità
not available in EU (Not available in EU countries)
Lunghezza camicia
300 mm
Descrizione generale
With drip-tip. Large-capacity water jacket cools efficiently.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)