Documenti fondamentali
CLS2094250
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 250 mL, accuracy: 2.0 mL
Sinonimo/i:
burettes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 2094-250
Campo di misura del volume
250 mL, accuracy: 2.0 mL
Volume
250 mL
Descrizione generale
Corning® 2094
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)