CLS159512
Pyrex® solution bottle
capacity 45,500 mL, Carboy shape
Sinonimo/i:
glass bottle
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Caratteristiche
autoclavable
cap: no
Confezionamento
case of 1 ea
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 1595-12
Disponibilità
not available in EU
Diam. del collo della bottiglia
~31 mm
Capacità
45,500 mL
diam. × alt.
406 mm × 584 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)